Merck
658057
Sigma-Aldrich
L-半胱氨酸-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
别名:
(R)-2-氨基-3-巯基丙酸-13C3,15N, 13C 和 15N标记L-半胱氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$2,120.00
$2,120.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$2,120.00
About This Item
线性分子式:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
分子量:
125.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$2,120.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素純度
≥99 atom %
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS