Merck
608998
Sigma-Aldrich
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H915NO2
CAS号:
分子量:
116.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥95 atom % 15N
化驗
98% (CP)
光學活性
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI 密鑰
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1