Merck
609129
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$1,920.00
$1,920.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$1,920.00
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(15NH2)CO2H
分子量:
122.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$1,920.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素純度
≥98 atom % 15N
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +6.5°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[15NH2][C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-GZPBOPPUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)