65671
(R)-1-{(RP)-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁基}乙基双[3,5-双-(三氟甲基)苯基]膦
≥97%
别名:
(1S)-1-[(1R)-1-[双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦]乙基]-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁(符合 CAS 标准), Walphos SL-W001-1
选择尺寸
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥97%
光学纯度
ee: ≥99%
官能团
fluoro
phosphine
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
LKNKYBWIZNAXBY-WLOLSGMKSA-N
一般描述
应用
包装
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3