Merck
657697
Sigma-Aldrich
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos
别名:
(1R,1′R,2S,2′S)-2,2′-二叔丁基-2,3,2′,3′-四氢-1H,1′H-(1,1′)二异磷哚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$334.00
500 MG
$1,180.00
$334.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$334.00
500 MG
$1,180.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32P2
分子量:
382.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$334.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
旋光性
[α]20/D +18°, c = 1 in chloroform
质量水平
mp
214-246 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P1Cc2ccccc2C1C3P(Cc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H32P2/c1-23(2,3)25-15-17-11-7-9-13-19(17)21(25)22-20-14-10-8-12-18(20)16-26(22)24(4,5)6/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3/t21-,22-,25-,26-/m1/s1
InChI key
HCBRTCFUVLYSKU-SAZLYLDSSA-N
一般描述
(1R,1'R,2S,2' S )-DuanPhos 是转换富电子的手性膦配体,主要用于过渡金属催化的不对称氢化反应。
应用
不对称氢化手性寻求膦配体
催化配体用于:
  • 氰丙烯环立体选择性合成氰基取代二氢吡咯
  • 通过动力学拆分,铑催化炔烃的分子间对映选择性氢酰化,生成 α-和 β-取代的不饱和酮
  • 立体选择性合成 β-环糊精-铑催化的氨基丙烯腈的不对称加氢反应
  • 铑催化的 β-不对称氢化合成反-1,3-氨基醇-酮酰胺中间体
  • 铑催化不对称氢化乙酰氨基茚立体选择性合成乙酰氨基茚
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Sigma-Aldrich has research quantities of a series of Zhang’s chiral phosphines for catalytic asymmetric hydrogenations.
相关内容
Sigma-Aldrich has research quantities of a series of Zhang’s chiral phosphines for catalytic asymmetric hydrogenations.