Merck
655600
Sigma-Aldrich
2-(氨甲基)-1-乙基吡咯烷
97%
别名:
(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methylamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, 1-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, 1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, 1-Ethyl-2-pyrrolidinemethylamine, N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$151.00
25 G
$653.00
$151.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$151.00
25 G
$653.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16N2
CAS号:
分子量:
128.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$151.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
沸点
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F - closed cup
闪点(°C)
56 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1