化驗
96%
光學活性
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
折射率
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
50-52 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves