Merck
653047
Sigma-Aldrich
乙烯基(氯甲基)二甲基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
CAS号:
分子量:
134.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.440 (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)