化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCCC=C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChI 密鑰
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用以下三种利用烯烃的细菌对 4-溴-1-丁烯进行了立体选择性环氧化反应: 分枝杆菌 LI、 分枝杆菌 E3 和 诺卡菌 IP1 。
應用
- 4-溴-1-丁烯用于合成 4-(3-丁烯氧基)苯甲酸 。
- 它也用于拉格唑拉的全合成。
- 它被用于内酰胺的双烷基化反应,随后发生 Grubbs 闭环复分解反应,生成环亚胺毒素(生物毒素)。
- 它被用于二烯肼的制备 。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Synthesis, 3490-3490 (2006)
Tetrahedron, 60, 5613-5613 (2004)
Bioconjugate chemistry, 27(9), 2111-2123 (2016-08-12)
Thiol-ene radical coupling is increasingly used for the biofunctionalization of biomaterials and the formation of 3D hydrogels enabling cell encapsulation. Indeed, thiol-ene chemistry presents interesting features that are particularly attractive for platforms requiring specific reactions of peptides or proteins, in
Synthesis and photopolymerization of a liquid-crystalline diepoxide.
Macromolecules, 26(6), 1244-1247 (1993)
Stereoselective epoxidation of 4-bromo-1-butene and 3-butene-1-ol with three alkene-utilizing bacteria.
Biocatalysis and Biotransformation, 1(4), 283-292 (1988)