Merck
638226
Sigma-Aldrich
N-(3-甲酰基-2-吡啶基)-2,2-甲基丙酰胺
97%
别名:
N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O2
CAS号:
分子量:
206.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
官能团
aldehyde
amide
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C=O
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-8(7-14)5-4-6-12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
InChI key
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Preparation of disubstituted azaindolines
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)