Merck
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$1,140.00
$1,140.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$1,140.00
About This Item
线性分子式:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
分子量:
184.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,140.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
98 atom % 15N
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
技术
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)