主要文件
612030
Supelco
尼古丁溶液 溶液
NMR reference standard, 2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2
分子量:
162.23
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
如需咨询该产品612030,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
等級
NMR reference standard
analytical standard
品質等級
成份
TMS, 0.05%
濃度
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)