Merck
606596
Sigma-Aldrich
苯乙烯-α,β-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
别名:
Ethenyl-13C2 benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CH=13CH2
CAS号:
分子量:
106.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
产品606596监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
包含
4-t-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH2]=[13CH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1
InChI 密鑰
PPBRXRYQALVLMV-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
hearing organs, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F
閃點(°C)
26 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)