Merck
603511
Sigma-Aldrich
(三甲基硅烷基)乙炔-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$1,180.00
1 G
$3,160.00
$1,180.00
预计发货时间2025年7月24日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$1,180.00
1 G
$3,160.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3Si13C≡13CH
分子量:
100.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,180.00
预计发货时间2025年7月24日详情
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
95% (CP)
沸点
53 °C
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
InChI key
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-29.2 °F
闪点(°C)
-34 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)