Merck
596515
Sigma-Aldrich
3,5-二氯吡啶 N-氧化物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Cl2NO
CAS号:
分子量:
163.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品596515,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
98%
表单
solid
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-1-5(7)3-8(9)2-4/h1-3H
InChI key
RODXBOIDZPQDBH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)