Merck
576492
Sigma-Aldrich
四氟硼酸三正丁基磷
97%
别名:
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$101.00
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$101.00
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
分子量:
290.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
50-53 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
InChI key
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
一般描述
可能含有大约 5% 的其他丁基异构体。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)