Merck
575798
Sigma-Aldrich
聚(均苯四甲酸二酐-co-4,4′二氨基二苯醚),酰胺酸 溶液
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
别名:
Pyre-M.L.® RC-5069, 聚酰胺酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$229.00
$229.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$229.00
About This Item
线性分子式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$229.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
浓度
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
折射率
n20/D 1.5050
粘度
5-12 poise
溶解性
H2O: soluble 65-71 wt. %
密度
1.085 g/mL at 25 °C
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 文章标题: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications.研究讨论以聚(均苯四甲酸二酐-co-4,4′-二氨基二苯醚)-聚酰胺酸(PAA)为原料的合成过程及其在微电子中的应用,说明它在先进制造技术中的应用潜力(Ebnalwaled et al., 2016)。
法律信息
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. What is the molecular weight of this polyamic acid?
    1 answer
    1. The molecular weight of this compound has not been evaluated.
      Note the molecular formula is (C12H12N2O .C10H2O6)x.