Merck
575828
Sigma-Aldrich
聚(均苯四甲酸二酐-co-4,4′二氨基二苯醚),酰胺酸 溶液
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
别名:
Pyre-M.L.® RC-5057, 聚酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
濃度
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
折射率
n20/D 1.5120
黏度
50-70 poise
溶解度
H2O: 65-71 wt. %
密度
1.090 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
物理性質
粘度往往随时间而降低,但这不会影响产品使用。
法律資訊
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter