Merck
431184
Sigma-Aldrich
聚(3,3′,4,4′-联苯四羧酸二酐-co-1,4-苯二胺),酰胺酸 溶液
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$324.00
$324.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$324.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$324.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
electronic grade
纯化方式
filtration through 1.0μm medium
浓度
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
杂质
≤10 ppm total metals
折射率
n20/D 1.497
粘度
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
沸点
202 °C
转变温度
Tg >400 °C (imide)
密度
1.07 g/mL at 25 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 ppm
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
InChI key
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
应用
半导体材料。薄膜、高密度互连系统和多芯片模块中的介电组分。
特点和优势
具有可控金属含量的高纯度材料。聚酰亚胺具有良好的热、机械和电气性能。
其他说明
于 -18°C 下保存以延长保存期。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)