化驗
97%
折射率
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
InChI 密鑰
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N