Merck
562033
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苄基氯化镁 溶液
0.25 M in THF
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$414.00
$414.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$414.00
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2MgCl
CAS号:
分子量:
180.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$414.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.25 M in THF
沸点
65 °C
密度
0.914 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)