Merck
555924
Sigma-Aldrich
2-溴-4,6-二氟苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6F2H2SO2Cl
分子量:
291.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D >1.566 (lit.)
bp
266 °F (lit.)
密度
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
InChI 密鑰
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)