Merck
555878
Sigma-Aldrich
氯甲基(二甲基)硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2SiH(CH3)2
CAS号:
分子量:
108.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
沸点
82-83 °C (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
[H][Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2)3-4/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
BHLKIZCNPYDMOY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)