Merck
554685
Sigma-Aldrich
2,3,4-三氟溴苄
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2CH2Br
分子量:
225.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5070 (lit.)
密度
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
DGSXDQVPGXFOAN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide [1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene] may be used to synthesize phase-transfer catalysts (PTCs).
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.1 °F - closed cup
閃點(°C)
90.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis of (αR, βS)-epoxyketones by asymmetric epoxidation of chalcones with cinchona phase-transfer catalysts.
Yoo MS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(42), 5601-5603 (2010)