化驗
≥98.0% (T)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
white to almost white
mp
164-168 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI 密鑰
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3