Merck
546739
Sigma-Aldrich
溴化锌 二水合物
99%
别名:
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$94.00
500 G
$306.00
$94.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$94.00
500 G
$306.00
About This Item
线性分子式:
ZnBr2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
261.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$94.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
形狀
powder or solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
相关类别
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)