Merck
308285
Sigma-Aldrich
溴化铟 (III)
99%
别名:
三溴化铟
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$180.00
$180.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$180.00
About This Item
线性分子式:
InBr3
CAS号:
分子量:
354.53
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$180.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
>1 (vs air)
质量水平
方案
99%
表单
powder and chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
沸点
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
密度
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 用于新材料发现的有机-无机杂化卤化铟溶液化学研究:该研究考察了铟(III)溴化体系MA-In-Br和新铟(III)卤化物的形成(Zhang et al., 2022)。
  • 铟(III)‐催化炔的卤化烷基化反应:该研究探讨了溴化铟(III)作为卤化烷基化反应催化剂的使用(Daniels et al., 2024)。
  • 具有蓝色发光的零维杂化有机-无机溴化铟:该研究报道了一种具有蓝色发光的新型溴化铟化合物的合成及其性质(Fattal et al., 2021)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Karavadhi Surendra et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(25), 9724-9726 (2011-06-08)
InI(3) and InBr(3) have been found to be effective catalysts for the π activation of C≡C bonds to initiate the conversion of chiral propargylic alcohols or silyl ethers to polycyclic products in excellent yields and with high stereoselectivity. The method
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.