Merck
543217
Sigma-Aldrich
N-苄氧基羰基-L-丙氨醇
98%
别名:
(S)-(2-羟基-1-甲基乙基)氨基甲酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
209.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品543217,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −8.0, c = 2% in ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
81-84 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChI key
AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)