Merck
367818
Sigma-Aldrich
1,1′-磺酰二咪唑
98%
别名:
1,1′-磺酰双[1H-咪唑], 1-咪唑l-1-基磺酰基咪唑, N,N-磺酰二咪唑
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$42.80
5 G
$154.00
25 G
$182.00
$42.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$42.80
5 G
$154.00
25 G
$182.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N4O2S
CAS号:
分子量:
198.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$42.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
135-137 °C (lit.)
SMILES字符串
O=S(=O)(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C6H6N4O2S/c11-13(12,9-3-1-7-5-9)10-4-2-8-6-10/h1-6H
InChI key
ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
据报道,1,1'-磺酰咪唑的具有一个通过 S 原子的伪两倍旋转轴。[1]它经过一锅铃木偶联反应生成 1-苯基萘。[2]
应用
1,1'-磺酰二咪唑可用于制备稳定的 1:1 苯并碘唑配合物。[3]它可用于合成 2,3'-脱水-2'-脱氧核苷。[4]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phosphane-free Suzuki-Miyaura coupling of aryl imidazolesulfonates with arylboronic acids and potassium aryltrifluoroborates under aqueous conditions.
Civicos JF, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 40(9), 907-909 (2011)
A facile one-pot synthesis of 2, 3'-anhydro-2'-deoxyuridines via 3'-O-imidazolylsulfonates.
No Z, et al.
Synthetic Communications, 30(21), 3873-3882 (2000)
Complexes of hypervalent iodine compounds with nitrogen ligands.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron, 43(33), 5735-5737 (2002)
1, 1'-Sulfonyldiimidazole.
Patel UH, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(8), o3598-o3599 (2007)