529354
别名:
磷酸 镁铵盐 水合物
529354-50G
$367.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
344702
磷酸镁 水合物
147281
苯磺酸钠
T84603
三苯基氧膦
Supelco
1.02047
氢氧化钙
D8130
5,5′-二硫代双(2-硝基苯甲酸)
1.06649
硫酸钠
1.01207
磷酸氢二铵
1.02382
氯化钙 二水合物
12635
苯磺酸
769215
䓛
100
99.997% trace metals basis
solid
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Exclusive Savings
High-Purity Salts
Lab Chemicals
Phosphates
Salts
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
795445
碳酸钙
360074
溴化镁
203726
硫酸镁
216003
磷酸二氢铵