Merck
344702
Sigma-Aldrich
磷酸镁 水合物
别名:
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mg3(PO4)2·xH2O
CAS号:
分子量:
262.86 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀:
powder
形狀
powder
品質等級
密度
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
InChI 密鑰
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)