Merck
512168
Sigma-Aldrich
3-呋喃硼酸
≥95.0%
别名:
呋喃-3-硼酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$120.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$120.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BO3
CAS号:
分子量:
111.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
InChI key
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
相关内容
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction