化驗
≥98.0% (T)
形狀
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
InChI 密鑰
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3