Merck
499013
Sigma-Aldrich
6-甲基-2-吡啶溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$328.00
$328.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$328.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrNZn
分子量:
237.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$328.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
浓度
0.5 M in THF
密度
0.996 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cccc([Zn]Br)n1
InChI
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7-6;;/h2-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PHXNJPJTSMRASQ-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)