Merck
322342
Sigma-Aldrich
1,3-二甲氧基-5-氟苯
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$105.00
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$105.00
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)2
CAS号:
分子量:
156.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
沸点
88 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)