Merck
498505
Sigma-Aldrich
6-乙氧基-6-氧己基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2C(CH2)5ZnBr
分子量:
288.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.98 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C8H15O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
IZONVKQHIRKQIV-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup