Merck
495875
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-哌啶甲酸
98%
别名:
(±)-1-叔丁氧羰基-哌啶-2-羧酸, N-Boc-DL-2-哌啶甲酸, Boc-DL-Pip-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4
CAS号:
分子量:
229.27
Beilstein:
3652038
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
130-133 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)