Merck
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
别名:
(S)-(-)-1-(叔丁氧羰基)-2-哌啶羧酸, (S)-1-Boc-哌啶-2-羧酸, N-Boc-L-哌啶-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4
CAS号:
分子量:
229.27
Beilstein:
480024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
光學純度
ee: 98% (GLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
122-126 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3