Merck
681229
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-3-甲酸哌啶
97%
别名:
(S)-Boc-Nip-OH, (S)-Boc-哌啶甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4
CAS号:
分子量:
229.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +57°, c = 1 in chloroform
mp
165-169 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)