Merck
493341
Sigma-Aldrich
1-丙醇-1-13C
99 atom % 13C
别名:
丙醇-1-13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,800.00
$1,800.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,800.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH213CH2OH
CAS号:
分子量:
61.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,800.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
沸点
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)