Merck
586927
Sigma-Aldrich
苄醇-环-13C6
99 atom % 13C
别名:
苄醇(苯基-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5CH2OH
分子量:
114.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)