Merck
489794
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸-苯基-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
L-4-羟基苯基-13C6-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$2,010.00
$2,010.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$2,010.00
About This Item
线性分子式:
4-(HO)13C6H4CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
187.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$2,010.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
技术
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[H][C@](N)(C[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-HXCZJXEJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)