Merck
487856
Sigma-Aldrich
乙酸-2,2,2-d3
99 atom % D
别名:
2,2,2-Trideuterioacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CO2H
CAS号:
分子量:
63.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品487856是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.0 °F - closed cup
闪点(°C)
40.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1