Merck
487058
Sigma-Aldrich
硫脲-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$752.00
$752.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
500 MG
$752.00
About This Item
线性分子式:
H2N13CSNH2
分子量:
77.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$752.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
170-176 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
N[13C](N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-OUBTZVSYSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)