Merck
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
别名:
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$536.00
$536.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
50 MG
$536.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H6O4
分子量:
119.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
NACRES:
NA.13
$536.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥99% (CP)
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
InChI key
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)