Merck
490911
Sigma-Aldrich
硫脲-15N2
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$2,360.00
$2,360.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
500 MG
$2,360.00
About This Item
线性分子式:
H215NCS15NH2
分子量:
78.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$2,360.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
98 atom % 15N
表单
solid
mp
170-176 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[15NH2]C([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-SUEIGJEOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)