Merck
485853
Sigma-Aldrich
L-Alanine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$2,520.00
$2,520.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$2,520.00
About This Item
线性分子式:
CH313CH(15NH2)CO2H
分子量:
91.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$2,520.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
表单
solid
旋光性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
技术
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)