Merck
802883
Sigma-Aldrich
醛固酮-9,11,12,12-d4 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
别名:
T1AM
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D4H24O5
分子量:
364.47
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
InChI 密鑰
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
1 mL,安瓿瓶装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C