Merck
47813
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3,4-F2)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-3,4-二氟-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H19F2NO4
分子量:
423.41
Beilstein:
8947230
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19F2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
IHSYIDJNVXPQRM-QFIPXVFZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3