Merck
47518
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cit-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Nα-芴甲氧羰基-L-瓜氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$382.00
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$382.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23N3O5
分子量:
397.42
Beilstein:
7780987
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23N3O5/c22-20(27)23-11-5-10-18(19(25)26)24-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,28)(H,25,26)(H3,22,23,27)/t18-/m0/s1
InChI key
NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)